P0103
Prodigiosin
from Serratia marcescens, ≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
2,2′-Bi-1H-Pyrrole,4-methoxy-5-[(5-methyl-4-pentyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl, 2-Methyl-3-amyl-6-methoxyprodigiosene
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Serratia marcescens
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
DMSO: soluble
H2O: insoluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3