N9284
Nitroreductase from Escherichia coli
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
NTRA
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥100 units/mL
PM
monomer 24000
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Escherichia coli K12 ... nfsB(945483)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Proprietà fisiche
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3