475989
MTT
Membrane-permeable yellow dye that is reduced by mitochondrial reductases in living cells to form the dark blue product, MTT-formazan.
Sinonimo/i:
MTT, 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide, Thiazole Blue
Saggio
≥98% (silver nitrate titration)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤0.5% Sulfated ash
Colore
yellow
Solubilità
PBS: 2 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals: ≤0.001%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Used as a direct indicator of cytotoxicity and apoptosis.
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Abdallah, M.A. 1980. Eur. J. Biochem. 112, 331.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3