N1660
Anti-Nicastrin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ATAG1874
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 110 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using minimum working antibody dilution using a whole cell extract of the HEK293 cell line stably transfected with human nicastrin.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCSTN(23385)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- immunoprecipitation
- co-immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Articoli
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.