MAB1563
Anti-Presenilin-1 Antibody, NT, clone hPS1-NT
culture supernatant, clone hPS1-NT, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-ACNINV3, Anti-FAD, Anti-PS-1, Anti-PS1, Anti-S182
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
hPS1-NT, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSEN1(5663)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting: 1:250-1:500. Recommend blocking buffer is TBS containing 5% non fat milk and 0.01% Tween 20. It is recommended that you also dilute the antibody in this blocking buffer. Incubate with the MAB1563 for 1 to 2 hours at room temperature or overnight at 4°C.
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Brain tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1