Documenti fondamentali
MTOX1303
Sigma-Aldrich
Cellule MDCKII canine MDR1 Knockout, umane MDR1 Knockin
canine kidney (cocker spaniel)
Sinonimo/i:
MDCKII hMDR1 knockin cells
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.81
product name
Cellule MDCKII canine MDR1 Knockout, umane MDR1 Knockin,
Origine biologica
canine kidney (cocker spaniel)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
−196°C
Informazioni sul gene
human ... ABCB1(5243)
Applicazioni
Per i protocolli dettagliati vedere il bollettino tecnico.
Caratteristiche e vantaggi
Il gene del trasportatore di efflusso canino MDR1 (cP-gp) è stato alterato con successo in entrambi gli alleli. Non vi è alcuna espressione del cP-gp. L′MDR1 (P-gp) umano è stato trasfettato nella linea cellulare MDCKII. Studi di convalida hanno mostrato l′efflusso di substrati dell′MDR1 standard.
Le cellule renali canine Madin-Darby (MDCK II) sono un sottoclone derivato da una linea progenitrice eterogenea, MDCK (n. di catalogo ECACC 85011435). È stato segnalato che le cellule MDCK II, predominanti in passaggi successivi dalle MDCK, mostrano una resistenza elettrica di 100 ohm/cm2. Si ritiene che questo ceppo derivi dal tubulo distale o dal dotto collettore del nefrone. La linea cellulare può essere usata come modello sperimentale per studiare la generazione e il mantenimento della polarità della superficie cellulare nelle cellule epiteliali.
Qualità
Esaminato per micoplasma, sterilità, vitalità post-congelamento, analisi di brevi sequenze ripetute (STR) per l′identificazione delle linee cellulari.
Note legali
Questo prodotto è protetto da un accordo per l′acquisto di materiali di consumo da usare una sola volta. Per maggiori informazioni:Licenza linee cellulari ADME/ToxIl sottoclone MDCKII è stato isolato per la prima volta da Daniel Louvard dell′Institut Curie di Parigi, Francia.
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Deep Agnani et al.
PloS one, 6(10), e25086-e25086 (2011-10-27)
P-glycoprotein, a human multidrug resistance transporter, has been extensively studied due to its importance to human health and disease. In order to understand transport kinetics via P-gp, confluent cell monolayers overexpressing P-gp are widely used. The purpose of this study
G C Hansson et al.
The EMBO journal, 5(3), 483-489 (1986-03-01)
The glycosphingolipids (GSLs) of two sublines of Madin-Darby canine kidney (MDCK) cells, an epithelial cell line, were characterized by t.l.c., antibody overlay and mass spectrometry. The major characteristic which distinguishes the two MDCK cell strains is their trans-epithelial electrical resistance
S Simon et al.
Biochimica et biophysica acta, 1821(9), 1211-1223 (2012-06-14)
Phospholipids are widely used excipients for pharmaceutical formulations, such as for preparing biphasic systems or to solubilize or encapsulate poorly soluble drugs. The present study investigates a new property of this class of substance: its ability to inhibit the efflux
Articoli
Madin-Darby Canine Kidney (MDCK) cells are one of the most widely used cell lines for a variety of research applications, including drug permeability and transporter studies.