MSST0017
SILu™Prot IL6 Interleukin 6 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
Sinonimo/i:
B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2), CTL differentiation factor (CDF), Hybridoma growth factor, IL-6, Interferon beta-2 (IFN-beta-2)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (standard)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL6(3569)
Categorie correlate
Descrizione generale
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)