H6041
Interferon α 2A human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyopholized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
α 2A Interferon, Human Interferon α 2A, IFN-α 2A
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Interferon α 2A human, IFN-α 2A, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≤0.4 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
monomer 16 kDa (glycosylated)
Confezionamento
glass bottle of 10 μg (in glass bottle)
Produttore/marchio commerciale
HumanZyme
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1EU/mg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IFNA2(3440)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?