MSAB001
SILu™Rich Anti-IL6 MAb, biotin conjugated
clone IL6-4G1, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IL6-4G1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/test using concentrated supernatant of human osteosarcoma MG-63 cells induced with IL 1β
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL6(3569)
Immunogeno
Stato fisico
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)