Documenti fondamentali
MAK115
Sigma-Aldrich
Kit per saggio dell′emoglobina
sufficient for 250 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Kit per la quantificazione dell'emoglobina
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
impiego
sufficient for 250 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
hematological disorder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
L′emoglobina (Hb) è una metalloproteina contenente ferro che svolge il ruolo di principale mezzo di trasporto dell′ossigeno nei vertebrati. L′emoglobina si trova principalmente negli eritrociti dove costituisce fino al 97% del contenuto secco della cellula. L′emoglobina è presente anche in altri tessuti in cui svolge il ruolo di antiossidante. Le alterazioni dei livelli di emoglobina nel sangue si verificano in molte patologie, quali l′anemia e la policitemia.
Applicazioni
Il kit del saggio dell′emoglobina è stato usato per misurare la concentrazione dell′emoglobina.
Caratteristiche e vantaggi
Compatibile con sistemi di manipolazione ad alta resa. Può essere adattato per l′uso con le cuvette.
Compatibilità
Idoneo al rilevamento dell′emoglobina in campioni di vario tipo, come sangue, siero, plasma e urina. Questo kit può essere utilizzato per studiare gli effetti di vari composti sul metabolismo e i livelli di emoglobina.
Principio
Questo saggio si basa sul metodo Triton[NP1]/NaOH migliorato in cui l′emoglobina viene convertita in un prodotto colorimetrico misurato a 400 nm. Questo saggio ha un range di rilevamento lineare compreso tra 0,9 e 200 mg/dL nel saggio con piastra a 96 pozzetti.
Note legali
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Biochemical markers of oxidative stress in Saudi women with recurrent miscarriage.
Ghneim H K and Mashael M A
Journal of Korean Medical Science, 31(1), 98-105 (2016)
Daniel F Gomez Isaza et al.
Physiological and biochemical zoology : PBZ, 94(2), 124-142 (2021-02-03)
AbstractAquatic hypoxic events are increasing in frequency and intensity as concentrations of nutrients, such as nitrate, continue to rise from human activities. Many fish species can alter their behavior and physiology to cope with drops in oxygen, but these compensatory
M J Faulkner et al.
Journal of dairy science, 100(7), 5368-5377 (2017-05-01)
Eighteen multiparous cows were used in a split-plot replicated Latin square with two 28-d periods to evaluate the effects of source of supplemental Cu, Zn, and Mn (sulfates or hydroxy) on apparent absorption of minerals when fed in either a
Malthe Hvas et al.
Conservation physiology, 5(1), cox066-cox066 (2017-12-09)
The parasitic amoeba Paramoeba perurans is an aetiological agent of amoebic gill disease (AGD), a serious problem in seawater salmonid aquaculture globally. Other finfish species are also infected and infection events may be associated with periods of unusual high temperatures.
Mechanisms linking red blood cell disorders and cardiovascular diseases.
Mozos I, et al.
BioMed Research International, 2015 (2015)