Documenti fondamentali
M9410
Sigma-Aldrich
Piastre Nunc-Immuno con 96 pozzetti MicroWell per solidi
96 well MicroWell MaxiSorp flat bottom plate, pinchbar design
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, ELISA plates, cell culture plates, immunoassay plates, tissue culture plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
lid: no
skirt
Confezionamento
case of 60 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 442404
Lungh. × largh. lastra
128 mm × 86 mm
Misura
96 wells
Area superficiale
2.7 cm2
Capacità totale
400 μL
Volume massimo del pozzetto
400 μm
Volume d’esercizio
350 μL
Compatibilità
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
Tipo di binding
(MaxiSorp surface)
high binding surface
Descrizione generale
Le piastre per solidi Nunc-Immuno a 96 pozzetti MicroWell sono dedicate a prove immuno quantitative e qualitative in fase solida (cioè ELISA) e prove di legame.
  • Bordi a sbalzo dei pozzetti.
  • Riproducibilità certificata del potere legante
  • Sistema di individuazione alfanumerico
  • Adatto per apparecchi standard
  • Codici a barre disponibili a richiesta
Trattamenti superficiali:
  • Trattamento superficiale PolySorp® con alta affinità per molecole di natura idrofobica.
  • Trattamento superficiale MediSorp chimicamente a mezzo fra PolySorp e MaxiSorp, favorisce un basso rumore di fondo con campioni contenenti siero.
  • Trattamento superficiale MaxiSorp con alta affinità per molecole con parti miste idrofile/idrofobe.
  • MultiSorp surface treament, high affinity to hydrophilic molecules
Applicazioni
Le piastre per solidi Nunc-Immuno a 96 pozzetti MicroWell sono state usate per determinazioni immuno quantitative e qualitative ELISA in fase solida.
Note legali
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MediSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MultiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PolySorp is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rebecca J Lukac et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(6), 2155-2161 (2009-03-19)
Ferritin-iron has been shown to be as bioavailable as ferrous sulfate in humans. Thus, biofortification to breed crops with high ferritin content is a promising strategy to alleviate the global iron deficiency problem. Although ferritin is present in all food
Edward J Narayan et al.
Journal of thermal biology, 41, 72-76 (2014-04-01)
Extreme environmental temperature could impact the physiology and ecology of animals. The stress endocrine axis provides necessary physiological stress response to acute (day-day) stressors. Presently, there are no empirical evidences showing that exposure to extreme thermal stressor could cause chronic
Sangam Rajak et al.
Scientific reports, 10(1), 9102-9102 (2020-06-06)
We determined the role of cellular fibronectin (CFN) containing the alternatively spliced extra domain A (FN-EDA) in causing insulin resistance (IR) through toll-like receptor 4 (TLR4). Circulating FN-EDA level was evaluated in mouse and rat IR models. Specific anti-FN-EDA antibody
Cinzia Rizzo et al.
Malaria journal, 10, 206-206 (2011-07-29)
The Anopheles gambiae gSG6 is an anopheline-specific salivary protein which helps female mosquitoes to efficiently feed on blood. Besides its role in haematophagy, gSG6 is immunogenic and elicits in exposed individuals an IgG response, which may be used as indicator