M4278
Monoclonal Anti-MAP1 antibody produced in mouse
clone HM-1, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-MAP1a
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HM-1, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500 using a fresh total rat brain extract or an enriched microtubule protein preparation
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Mtap1a(17754)
rat ... Map1a(25152)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- dot blot
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?