M3694
Anti-α1,2-Mannosidase IA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HUMM3, Anti-HUMM9, Anti-MAN9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~73 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 cells or rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extract of mouse NIH3T3 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAN1A1(4121)
mouse ... Man1a(17155)
rat ... Man1a1(294410)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3