M3445
Magnolol
≥90% (HPLC), from plant
Sinonimo/i:
2,2′-Bichavicol, 5,5′-Diallyl-2,2′-biphenyldiol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (HPLC)
Solubilità
ethanol: soluble 1 mg/mL
methanol: soluble 1.5 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(CC=C)cc1-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to test its effect on muscle atrophy and macrophage subtypes in sarcopenia mouse model
- to test its inhibitory effect on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) in angiogenesis assay
- to test its anti-fungal effects on growth, ultrastructure, and biofilm formation of Candida spp. strains
- in the preparation of immobilized amino-functionalized mesoporous silica particles for prolonged-release studies
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
NF-κB and Inflammation
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.