Key Documents
413526
Sigma-Aldrich
2,2′-Diallylbisphenol A
technical grade, 85%
Sinonimo/i:
2,2′-Bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)isopropylidene, 2,2-Bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)propane, 4,4′-(1-Methylethylidene)bis[2-(2-propenyl)phenol], 4,4′-Isopropylidenebis(2-allylphenol)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C[C6H3(CH2CH=CH2)OH]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
85%
Forma fisica
viscous liquid
Impurezze
<2% ethyl acetate
Indice di rifrazione
n20/D 1.587 (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(c1ccc(O)c(CC=C)c1)c2ccc(O)c(CC=C)c2
InChI
1S/C21H24O2/c1-5-7-15-13-17(9-11-19(15)22)21(3,4)18-10-12-20(23)16(14-18)8-6-2/h5-6,9-14,22-23H,1-2,7-8H2,3-4H3
WOCGGVRGNIEDSZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,2′-Diallylbisphenol A (DABA) is a diallyl based epoxy modification agent that blends with the resin to improve the mechanical property of the epoxy material. It is majorly used in novalac based resins, which can be further cured with bismaleimides (BMI) for aerospace, electronics and wireless communication based applications.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Cure reaction for modified diallylbisphenol A/diaminodiphenylsulfone/bismaleimide
Boey FYC, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 85(2), 227-235 (2002)