450502
4,4′-Isopropylidenebis(2,6-dimethylphenol)
98%
Sinonimo/i:
Bisphenol A, tetramethyl
Saggio
98%
Punto di fusione
162-165 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(cc(C)c1O)C(C)(C)c2cc(C)c(O)c(C)c2
InChI
1S/C19H24O2/c1-11-7-15(8-12(2)17(11)20)19(5,6)16-9-13(3)18(21)14(4)10-16/h7-10,20-21H,1-6H3
ODJUOZPKKHIEOZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3