Documenti fondamentali
M303000
Sigma-Aldrich
CUTAG CPG
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
Sinonimo/i:
CUTAG CPG
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Dimensione pori
500 Å
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
This product is covered by US Patent 7,202,264 owned by Isis Pharmaceuticals, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)