M0531
Myosin, Calcium activated from porcine heart
buffered aqueous glycerol solution, 0.1-0.5 units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
Calcium-Activated Myosin, Myosin from Porcine Heart, Porcine Heart Myosin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine heart
Livello qualitativo
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
0.1-0.5 units/mg protein (biuret)
PM
heavy chain ~200 kDa (each)
light chain 15-20 kDa (each)
~480 kDa
Concentrazione
≥1.0 mg protein/mL Biuret
Colore
hazy colorless to light yellow
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
pig ... MYHC(396711)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Therapy on Autoimmune Giant Cell Myocarditis
Concomitant Suppression of the Expression of Dendritic Cells
Articoli
Myosins are a family of ATP-dependent motor proteins. Myosin II is the major contractile protein involved in eukaryotic muscle contraction by “walking” along actin microfilaments of the sarcomere