L0881
Lectina da Arachis hypogaea (arachide)
lyophilized powder, Affinity-purified
Sinonimo/i:
Agglutinina dell’arachide, PNA
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Livello qualitativo
Potenza
<0.1 μg per mL agglutination activity
Qualità
Affinity-purified
Impurezze
salt, free
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to detect Thomson-Friedenreich antigen
- as a component in PBS to study its effects on cell viability
- to study its ability to block the binding site
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3