L0879
Leu-Leu-Leu
≥90% (elemental analysis), suitable for mass spectrometry (MS)
Sinonimo/i:
Trileucine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Leu-Leu-Leu, ≥90% (elemental analysis)
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (elemental analysis)
Stato
powder
tecniche
electron microscopy: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(N)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H35N3O4/c1-10(2)7-13(19)16(22)20-14(8-11(3)4)17(23)21-15(18(24)25)9-12(5)6/h10-15H,7-9,19H2,1-6H3,(H,20,22)(H,21,23)(H,24,25)
DNDWZFHLZVYOGF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Amino Acid Sequence
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?