L0649
Leupeptin hydrochloride
powder, ≥70% (HPLC)
Sinonimo/i:
Acetyl-Leu-Leu-Arg-al hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Leupeptin hydrochloride, microbial, ≥70% (HPLC)
Origine biologica
microbial
Livello qualitativo
Saggio
≥70% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4.ClH/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);1H
OQQYPQNFLLAILR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?