L0517
Leukotriene B4
~100 μg/mL in ethanol, ≥97%
Sinonimo/i:
[5S,12R]-Dihydroxy-[6Z,8E,10E,14Z]-eicosatetraenoic acid
Saggio
≥97%
Forma fisica
liquid
Concentrazione
~100 μg/mL in ethanol
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C[C@@H](O)\C=C\C=C\C=C/[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6-,14-10+,15-11-/t18-,19-/m1/s1
VNYSSYRCGWBHLG-AMOLWHMGSA-N
Informazioni sul gene
human ... LTB4R(1241)
rat ... Ltb4r(59264)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup