J4252
JWH-015
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
(2-Methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL (with heating)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCn1c(C)c(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C23H21NO/c1-3-15-24-16(2)22(20-12-6-7-14-21(20)24)23(25)19-13-8-10-17-9-4-5-11-18(17)19/h4-14H,3,15H2,1-2H3
LJSBBBWQTLXQEN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Synthetic cannabinoids (e.g. "Spice") are a type of designer drug that provides a cannabis-type high.
A large variety of cannabinoid drug standards, along with an HPLC method with the Supelco Ascentis® Express RP-Amide column, are presented in this article.