I8283
ICI 63,197
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-6-methyl-4-propyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(4H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Punto di fusione
161.8-163 °C
Solubilità
DMSO: 13 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCN1C(=O)C(C)=Cn2nc(N)nc12
InChI
1S/C9H13N5O/c1-3-4-13-7(15)6(2)5-14-9(13)11-8(10)12-14/h5H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,12)
UQDVRVNMIJAGRK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1