I5784
Ibandronate
≥97% (NMR), solid
Sinonimo/i:
(1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene)bisphosphonic acid, Bondronat
Saggio
≥97% (NMR)
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white
Solubilità
H2O: >10 mg/mL
Ideatore
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C9H23NO7P2.Na/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1
LXLBEOAZMZAZND-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... FDPS(2224)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?