Key Documents
H6779
Sigma-Aldrich
6α-Hydroxycortisol
≥98%
Sinonimo/i:
4-Pregnene-6α,11β,17,21-tetrol-3,20-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
Solubilità
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H][C@@]12C[C@H](O)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
GNFTWPCIRXSCQF-HVIRSNARSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3