H3023
20-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenoic acid
≥90% (HPLC), liquid, Ras/MAP pathway activitor
Sinonimo/i:
20-HETE, 20-Hydroxyarachidonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
20-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenoic acid, ~100 μg/mL in ethanol, ≥90% (HPLC)
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
liquid
Concentrazione
~100 μg/mL in ethanol
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20(22)23/h1,3-4,6-7,9-10,12,21H,2,5,8,11,13-19H2,(H,22,23)/b3-1-,6-4-,9-7-,12-10-
NNDIXBJHNLFJJP-DTLRTWKJSA-N
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?