H7768
12(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,10E,14Z)-eicosatetraenoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-12-HETE
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
~100 μg/mL in ethanol
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-4-5-10-13-16-19(21)17-14-11-8-6-7-9-12-15-18-20(22)23/h7-11,13-14,17,19,21H,2-6,12,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b9-7-,11-8-,13-10-,17-14+/t19-/m0/s1
ZNHVWPKMFKADKW-LQWMCKPYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C