R6267
RANTES human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Regulated on Activation, Normal T-cell Expressed and Secreted
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
1-5 ng/mL EC50
PM
7.8-8.7 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CCL5(6352)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?