H2126
Hyaluronidase from sheep testes
Type II, lyophilized powder, ≥300 units/mg solid
Sinonimo/i:
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
conjugate (Glucosaminoglycan)
Tipo
Type II
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥300 units/mg solid
PM
55 kDa
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in flow cytometry
- in the isolation of putative spermatogonial stem cells (SSCs)
- to study the effects of magnetic stimulation in magnetic hydrogel properties
- in immunohistochemistry to visualize collagen type II distribution
- to expose group-III auditory neurons of Muller′s organ for patch-clamp recordings
- for the degeneration of hydrogels
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protocolli
This procedure may be used for Hyaluronidase products.