H1637
cis-4-Hydroxy-L-proline
collagen synthesis inhibitor
Sinonimo/i:
(2S,4S)-(−)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid, CHP
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
white to faint yellow
Punto di fusione
257 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O[C@@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-/m0/s1
PMMYEEVYMWASQN-IMJSIDKUSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3