Key Documents
96310
Sigma-Aldrich
Z-Hyp-OH
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
N-Cbz-Hydroxy-L-proline, Z-L-4-Hydroxyproline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.26
Beilstein:
90295
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −54±1°, c = 2% in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
104-107 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO5/c15-10-6-11(12(16)17)14(7-10)13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11,15H,6-8H2,(H,16,17)/t10-,11+/m1/s1
WWVCWLBEARZMAH-MNOVXSKESA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Benzil bromuro reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
B17905
Benzil bromuro
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.