41875
trans-4-Hydroxy-L-proline
analytical standard
Sinonimo/i:
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
Punto di fusione
273 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Applicazioni
Confezionamento
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?