Documenti fondamentali
G9510
Glutaryl coenzyme A lithium salt
≥90%
Sinonimo/i:
Glutaryl CoA
Saggio
≥90%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Li].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C26H42N7O19P3S/c1-26(2,21(39)24(40)29-7-6-15(34)28-8-9-56-17(37)5-3-4-16(35)36)11-49-55(46,47)52-54(44,45)48-10-14-20(51-53(41,42)43)19(38)25(50-14)33-13-32-18-22(27)30-12-31-23(18)33/h12-14,19-21,25,38-39H,3-11H2,1-2H3,(H,28,34)(H,29,40)(H,35,36)(H,44,45)(H,46,47)(H2,27,30,31)(H2,41,42,43)/t14-,19-,20-,21?,25-/m1/s1
SYKWLIJQEHRDNH-KRPIADGTSA-N
1 of 4
Questo articolo | I9381 | I0383 | S0802 |
---|---|---|---|
−20°C | −20°C | −20°C | −20°C |
200 | 200 | 200 | 200 |
Descrizione generale
Applicazioni
- in comparative study of acylomes of β-Hydroxy β-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) and glutaryl-CoA by quantitative proteomics [2]
- as a component of the assay buffer for in vitro biosensor activity experiments for FapR-NLuc proteins [3]
- to test its effect on pyruvate kinase activity inhibition in a549 lysate[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?