G7527
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Gold antibody produced in goat
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension, 5 nm (colloidal gold)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
gold conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
aqueous glycerol suspension
Dimensione particelle
5 nm (colloidal gold)
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3