G7402
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Gold antibody produced in goat
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension, 10 nm (colloidal gold)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
gold conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
aqueous glycerol suspension
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
Dimensione particelle
10 nm (colloidal gold)
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)-Gold antibody is specific for rabbit IgG.
Immunogeno
Applicazioni
Immuno-electron microscopy (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?