G7387
Gly-His-Lys acetate salt
BioXtra, γ-irradiated, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Liver cell growth factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Stato
powder
PM
400.43 g/mol
Confezionamento
pkg of 5 mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<2 EU/mL
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble 0.5 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O)=O.NCCCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C14H24N6O4.C2H4O2/c15-4-2-1-3-10(14(23)24)20-13(22)11(19-12(21)6-16)5-9-7-17-8-18-9;1-2(3)4/h7-8,10-11H,1-6,15-16H2,(H,17,18)(H,19,21)(H,20,22)(H,23,24);1H3,(H,3,4)/t10-,11-;/m0./s1
MGNUTAFMLGJBGV-ACMTZBLWSA-N
Amino Acid Sequence
Applicazioni
- as a component of the serum-containing medium to culture human thyroid cells
- as a supplement to culture fisher rat thyroid cells
- as a component of the Dulbecco′s modified Eagle Medium (DMEM)/HamF12/mesenchymal stem cell media to culture mesenchymal stem cells
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)