G6878
3-Guanidinopropionic acid
≥97.5% (TLC)
Sinonimo/i:
β-Guanidinopropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
3-Guanidinopropionic acid,
Saggio
≥97.5% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
Colore
white
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=N)NCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9N3O2/c5-4(6)7-2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)(H4,5,6,7)
KMXXSJLYVJEBHI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?