MAK116
Creatine Kinase Activity Assay Kit
sufficient for 100 tests (Ultraviolet)
Sinonimo/i:
CK Activity Assay Kit, Creatine Phosphokinase Activity Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 tests (Ultraviolet)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cardiovascular diseases; genitourinary disorders; aging/geriatric diseases; orthopedic diseases
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CKB(1152) , CKM(1158)
mouse ... CKB(12709) , CKM(12715)
rat ... CKB(24264) , CKM(24265)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)