G5160
β-Galactosidase from Aspergillus oryzae
≥8.0 units/mg solid
Sinonimo/i:
β-D-Galactoside galactohydrolase, Lactase from Aspergillus oryzae
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Attività specifica
≥8.0 units/mg solid
contiene
dextrin as extender
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in in vitro nuclear magnet resonance (NMR)
- as a standard in the β-galactosidase assay to determine the concentration of cell-associated β-galactosidase
- to modify sugar residues on the surface of the mutant slime cells to study the adhesive properties
- for enzymatic hydrolysis of lactose
- for reversed-phase (RP) adsorption
- in the hydrolysis of whey lactose
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Inibitore
Substrato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3