Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
G5009
Sigma-Aldrich
γ-globuline
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
γ-globulina bovina
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.61
Origine biologica
bovine blood
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Stato
powder
Composizione
NaCl, ≤4%
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
Solubilità
0.9% NaCl: soluble 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
La gammaglobulina bovina (BGG) è un componente importante del sistema immunitario delle mucche e di altri bovini. La BGG è presente nel sangue dei bovini ed è utilizzata principalmente per la produzione di prodotti sanitari come i vaccini, i sieri e i reagenti diagnostici. La BGG può essere inoltre usata per curare alcune patologie come l′epatite B, oltre che per rafforzare le difese immunitarie in altri animali o negli esseri umani.
Applicazioni
Le γ-globuline bovine sono state utilizzate per studiare i costituenti e le variazioni del pH della soluzione di ialuronano ricca di proteine che influenzano le proprietà biologiche delle giunzioni articolari artificiali. Vengono adoperate anche per determinare l′immunoglobulina G nel colostro e nel latte bovino mediante l′immunosaggio SPR diretto con biosensori.
La γ-globulina bovina è stata utilizzata come stimolo immunologico negli studi sui meccanismi di immunotolleranza.
Azioni biochim/fisiol
Le γ-G globuline di siero bovino sono classificate mediante cromatografia a scambio di anioni, immunoelettroforesi, elettroforesi a zona, ultracentrifugazione e analisi dei prodotti della digestione della papaina. Hanno proprietà simili ai componenti analoghi del siero umano. Questo è stato determinato con metodi quali la filtrazione su gel, l′immunoelettroforesi, la cromatografia a scambio di anioni, l′ultracentrifugazione e la riduzione con mercaptoetanolo. Le γ-G globuline rapide e lente sono state classificate sulla base delle differenze tra le velocità di migrazione elettroforetica, le posizioni di eluizione cromatografica e le attività biologiche (fissazione del complemento). La γ-A bovina è stata rilevata condizionalmente nelle analisi immunoelettroforetiche del siero e delle frazioni cromatografiche.
Nota sulla preparazione
Preparato dalla frazione di Cohn II, III
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Harvey E Indyk et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 386-393 (2003-05-02)
An automated biosensor surface-plasmon resonance-based assay was developed for the determination of immunoglobulin G (IgG) in bovine milk and colostrum with either goat or rabbit antibovine IgG or protein G used as detecting molecule. The method is configured as a
Rui Fang et al.
eLife, 11 (2022-01-21)
The ring-like ATPase complexes in the AAA+ family perform diverse cellular functions that require coordination between the conformational transitions of their individual ATPase subunits (Erzberger and Berger, 2006; Puchades et al., 2020). How the energy from ATP hydrolysis is captured
Marc-Olivier Montjovent et al.
Bioanalysis, 9(18), 1385-1393 (2017-09-29)
Recombinant glycoprotein produced in nonhuman mammalian cell lines can be modified with the immunogenic nonhuman sialic N-glycolylneuraminic acid (Neu5Gc). We describe here a validated method for detection of antidrug antibodies against both protein and Neu5Gc-containing glycan epitopes. An electrochemiluminescent method
Emmanuelle V LeBlanc et al.
Current protocols, 1(1), e17-e17 (2021-01-24)
Fungi infect over a billion people worldwide and contribute substantially to human morbidity and mortality despite all available therapies. New antifungal drugs are urgently needed. Decades of study have revealed numerous protein targets of potential therapeutic interest for which potent
S M Moreira et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 73(5), 893-899 (2010-04-30)
This study proposes short-term sublethal assays for the tropics using the fish Poecilia reticulata. Assays were evaluated under realistic exposure scenarios by simulating a runoff over an agricultural area sprayed with deltamethrin (Decis). In situ assays were performed inside microcosms