G3000
β-Gentiobiose
≥85% (remainder primarily α-anomer)
Sinonimo/i:
6-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Amygdalose
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥85% (remainder primarily α-anomer)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D 8.5 to 10.5, c = 2% (w/v) in water
Colore
beige
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (
)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11?,12-/m1/s1
DLRVVLDZNNYCBX-CQUJWQHSSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?