S1404
Sophorose
≥98% (HPLC, anhydrous)
Sinonimo/i:
β-D-Glc-(1→2)-D-Glc, 2-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC, anhydrous)
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤8% water (Karl Fischer)
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]([C@H]1O)[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]1O)O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(17)8(18)5(2-14)22-12-11(21)10(20)9(19)6(3-15)23-12/h2,4-13,15-21H,1,3H2/t4-,5+,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
PZDOWFGHCNHPQD-VNNZMYODSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?