F9272
α-1,2-Fucosidase solution
buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
buffered aqueous solution
Livello qualitativo
Attività specifica
≥0.4 units/mg protein
Confezionamento
vial of 0.004 unit
N° accesso UniProt
Attività estranea
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1-3,4-fucosidase and proteases, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... FUCA1(2517)
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1