344826
α1,6-Fucosidase, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli
This enzyme from Chryseobacterium (formerly Flavobacterium) meningosepticum catalyzes the hydrolysis of branched non-reducing terminal α1,6-linked fucose residues from the N-acetylglucosamine core of N-Linked oligosaccharides.
Sinonimo/i:
α1,6-Fucosidase, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli, α-L-Fucoside Fucohydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥1.0 units/mL
≥1.5 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Attività estranea
Proteases, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2