F1168
Fibroblast Growth Factor-9 human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
hGFG-9, FGF-9, GAF, Glial Activating Factor
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Fibroblast Growth Factor-9 human, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥97% (SDS-PAGE)
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
2.6 ng/mL
PM
~25 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FGF9(2254)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?