324694
Emodin
A cell-permeable, reversible, substrate competitive and potent p56lck tyrosine kinase inhibitor (IC₅₀ = 18.5 µM).
Sinonimo/i:
Emodin, 6-Methyl-1,3,8-trihydroxyanthraquinone
Descrizione
Merck USA index - 14, 3561
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
aqueous base: soluble
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1c2c(cc(c1)O)C(=O)c3c(c(cc(c3)C)O)C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
p56lck tyrosine kinase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Zhang, L., and Hung. M.C. 1996. Oncogene 12, 571.
Chan, T.C., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 193, 1152.
Jayasuriya, H., et al. 1992. J. Nat. Prod.55, 696.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3