R7269
Rhein
≥98% (HPLC), powder, cytotoxic agent
Sinonimo/i:
4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, Cassic acid, Chrysazin 3-carboxylic acid, Monorhein, Rheic acid, Rhubarb yellow
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Rhein,
Livello qualitativo
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H8O6/c16-9-3-1-2-7-11(9)14(19)12-8(13(7)18)4-6(15(20)21)5-10(12)17/h1-5,16-17H,(H,20,21)
FCDLCPWAQCPTKC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as a potassium simplex optimization medium with amino acids (KSOMaa) to induce degeneration in embryos to study its effect on the intracellular and extracellular micro-RNA (miRNA) signature
- as a fat mass and obesity-associated protein (FTO) inhibitor to study its role in motile ciliogenesis in an m6A-dependent manner in Xenopus embryos
- as an FTO inhibitor to infer its antiviral action in relation with the SARS-associated coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?