93893
Physcion
analytical standard
Sinonimo/i:
1,8-Dihydroxy-3-methoxy-6-methylanthraquinone, 6-O-Methylemodin, 6-Methoxychrysophanic acid, Emodin-3-methyl ether, Parietin, Rheochrysidin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(C)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C16H12O5/c1-7-3-9-13(11(17)4-7)16(20)14-10(15(9)19)5-8(21-2)6-12(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3
FFWOKTFYGVYKIR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?