Documenti fondamentali
DUO92102
Sigma-Aldrich
Starter kit Duolink® in situ arancio, topo/coniglio
Sinonimo/i:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Nome Commerciale
Duolink®
tecniche
proximity ligation assay: suitable
Fluorescenza
λex 554 nm; λem 576 nm (orange) (Cyanine 3; Zeiss Filter set 20)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Il saggio di legatura di prossimità (PLA®) Duolink® consente il rilevamento endogeno di interazioni proteiche, modificazioni post-traduzionali e livelli di espressione proteica nella singola molecola, in cellule e campioni di tessuto fissati.
Per usare il prodotto, seguire il Protocollo per la fluorescenza in situ Duolink®. È disponibile anche una serie di istruzioni brevi.
Per informazioni su come eseguire un esperimento Duolink®, per le applicazioni, la risoluzione dei problemi e altro, visitare il Centro risorse PLA Duolink®.
Per eseguire un esperimento Duolink® PLA in situ completo saranno necessari due anticorpi primari (convalidati per PLA, IHC, ICC o IF) che riconoscano due epitopi target. Questo kit di avvio fornisce tutti gli altri reagenti necessari per 30 reazioni Duolink® PLA: una coppia di sonde PLA (anti-coniglio PLUS e anti-topo MINUS), reagenti di rilevamento arancio, tamponi di lavaggio e un terreno di montaggio. Tenere presente che gli anticorpi primari devono provenire dalla stessa specie delle sonde PLA Duolink®. L′analisi si effettua con un′attrezzatura standard per saggio di immunofluorescenza.
Specificità
Lo Starter kit Duolink® in situ arancio, topo/coniglio necessita di un anticorpo primario di topo e un anticorpo primario di coniglio. I reagenti per il rilevamento della fluorescenza arancio sono spesso utilizzati con il filtro Cyanine 3.
Nota applicativa
Sono necessari due anticorpi primari prodotti in specie diverse. Analizzare gli anticorpi primari (classe IgG, mono o policlonali) in un saggio standard di immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) o immunocitochimica (ICC) per determinare la fissazione, il blocco e le condizioni di titolazione ottimali. I reagenti PLA in situ Duolink® sono idonei all′uso su cellule fissate, cellule cytospin, cellule cresciute su vetrino, fissate in formalina, incluse in paraffina (FFPE), o su tessuto (fresco o congelato). Non è richiesto un numero minimo di cellule.
Facciamo volentieri il lavoro in sua vece: per velocizzare i suoi progetti Duolink® troverà ulteriori informazioni nel Programma di assistenza personalizzato
Visualizzare l′elenco completo dei prodotti Duolink®
Lo Starter kit Duolink® in situ arancio, topo/coniglio necessita di un anticorpo primario di topo e un anticorpo primario di coniglio.
Testare gli anticorpi primari (IgG, mono o policlonali) mediante un saggio standard di immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) o immunocitochimica (ICC) per determinare le condizioni ottimali di fissazione, blocking e titolo. I reagenti per PLA in situ Duolink® sono idonei all′uso su cellule fissate, cytospin, cresciute su vetrino, fissate in formalina, incluse in paraffina (FFPE) o su tessuto (fresco o congelato).
®
®
Lo Starter kit Duolink® in situ arancio, topo/coniglio è stato usato nel saggio di interazione in situ.
Caratteristiche e vantaggi
  • Non è necessaria alcuna sovraespressione o manipolazione genetica
  • Elevata specificità (meno falsi positivi)
  • Sensibilità alla singola molecola grazie all′amplificazione a cerchio rotante
  • Possibile quantificazione relativa
  • Non richiede un′apparecchiatura particolare
  • Più rapido e più semplice della FRET
  • Maggiore accuratezza rispetto alla co-immunoprecipitazione (co-IP)
  • Risultati pronti per la pubblicazione
Note legali
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • DUO92002Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Rabbit PLUS, Affinity purified Donkey anti-Rabbit IgG (H+L)SDS
  • DUO92004Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Mouse MINUS, Affinity purified Donkey anti-Mouse IgG (H+L)SDS
  • DUO92007Duolink® In Situ Detection Reagents OrangeSDS
  • DUO82049Duolink® In Situ Wash Buffers, FluorescenceSDS
  • DUO82040Duolink® In Situ Mounting Medium with DAPISDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Interactome analysis reveals ZNF804A, a schizophrenia risk gene, as a novel component of protein translational machinery critical for embryonic neurodevelopment
Zhou Y, et al.
Molecular Psychiatry (2017)
Tomokazu Sumida et al.
Nature immunology (2018-10-31)
Foxp3+ regulatory T cells (Treg cells) are the central component of peripheral immune tolerance. Whereas a dysregulated Treg cytokine signature has been observed in autoimmune diseases, the regulatory mechanisms underlying pro- and anti-inflammatory cytokine production are elusive. Here, we identify
Roberto Di Maio et al.
Science translational medicine, 10(451) (2018-07-27)
Missense mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) cause familial Parkinson's disease (PD). However, a potential role of wild-type LRRK2 in idiopathic PD (iPD) remains unclear. Here, we developed proximity ligation assays to assess Ser1292 phosphorylation of LRRK2 and, separately
Shaida Ouladan et al.
International journal of oncology, 46(6), 2595-2605 (2015-04-23)
Solitary fibrous tumors (SFTs) are rare mesenchymal neoplasms, displaying variable morphological and clinicopathological features. Supportive immunohistochemical markers such as CD34, CD99, BCL2 and LSD1 are commonly applied in the differential diagnosis of SFTs, although none is sufficiently sensitive or specific
Gunisha Sagar et al.
Gut, 65(7), 1165-1174 (2015-06-11)
New-onset diabetes and concomitant weight loss occurring several months before the clinical presentation of pancreatic cancer (PC) appear to be paraneoplastic phenomena caused by tumour-secreted products. Our recent findings have shown exosomal adrenomedullin (AM) is important in development of diabetes
Articoli
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
Duolink proximity ligation assay used to study neuron interactions furthering neuroscience research.
Protocol for immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
Vedi tutto
Protocolli
This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
Contenuto correlato
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.